安全性情報
NIST1740
Zinc-aluminum alloy
NIST SRM 1740
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 DISC
¥115,000
¥115,000
出荷予定日2025年5月20日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 DISC
¥115,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥115,000
出荷予定日2025年5月20日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of disk
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminum (Al), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1740:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)