安全性情報
NIST3279
Chromium Dietary Supplement
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 6 G
¥124,000
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 6 G
¥124,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 30 g (5 x 6g)
メーカー/製品名
NIST®
保管温度
15-25°C
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Chromium (Cr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3279:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)