安全性情報
NIST2783
濾過材上浮遊粒子
NIST® SRM® 2783
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品NIST2783は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
包装
pkg of 2 +2 Blnk (47 mm dia)
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
industrial hygiene
フォーマット
matrix material
詳細
この標準物質(SRM)はPM2.5の浮遊微粒子物質(2.5 μmの空気動力学的な等価直径を有する粒子)をシミュレートするため粒子サイズを小さくした浮遊微粒子サンプルで、ポリカーボネートフィルター薄膜に堆積されています。この標準物質は主として、フィルター媒体に捕集された浮遊性微粒子物質の種々の画分に含まれる通常および有毒な成分の分析方法の評価や検定に使用することを意図しています。1単位のSRM 2783には、2つの装填されたフィルターと2つの空のフィルターが入っています。詳細情報については、SDS及びCOAをご覧ください。
SRM 2783_cert
SRM 2783_SDS
その他情報
以下に記載する分析物に関して認証されています。
アルミニウム(Al)、(マグネシウムMg)、ヒ素(As)、マンガン(Mn)、バリウム(Ba)、ナトリウム(Na)、カルシウム(Ca)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)、鉛(Pb)、クロム(Cr)、アンチモン(Sb)、銅(Cu)、チタン(Ti)、鉄(Fe)、バナジウム(V)、カリウム(K)、亜鉛(Zn)
参照/情報値が以下の分析物に関して提供されています。
セリウム(Ce)、シリコン(Si)、ルビジウム(Rb)、サマリウム(Sm)、硫黄(S)、トリウム(Th)、スカンジウム(Sc)、ウラン(U)、タングステン(W)、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、アルミニウム(Al)、ナトリウム(Na)、バリウム(Ba)、コバルト(Co)、鉛(Pb)、硫黄(S)、亜鉛(Zn)
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2783:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influence on the oxidative potential of a heavy-duty engine particle emission due to selective catalytic reduction system and biodiesel blend.
Godoi M H R, et al.
The Science of the Total Environment, 560, 179-185 (2016)