Merck
NIST2141
尿素
NIST® SRM® 2141
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
crystals
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Urea Standard reference material (SRM) is certified for calibrating and standardizing microchemical procedures aimed at determining nitrogen in organic matter. Additionally, it serves as a tool for standardizing techniques for nitrogen determination, when carbon and hydrogen are simultaneously analyzed.
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
特徴および利点
Available with a certificate documentingnitrogen value determined through a modification of the AOAC micro-Kjeldahlmethod.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
尿素 GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
尿素
尿素 crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
尿素
尿素 ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
尿素
尿素 ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
尿素
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
尿素 BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
尿素
尿素 powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U5378
尿素