安全性情報
NIST1411
Soft borosilicate glass
NIST® SRM® 1411
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥128,000
¥128,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥128,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥128,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of set (10)
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
glass & ceramic
フォーマット
matrix material
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Boron trioxide (B2O3), Sodium oxide (Na2O), Aluminium dioxide (Al2O3), Barium oxide (BaO), Zinc oxide (ZnO), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Strontium oxide (SrO), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1411:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)