安全性情報
NIST1172
Stainless Steel
NIST® SRM® 1172, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 DISC
¥134,000
¥134,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 DISC
¥134,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥134,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of disk
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Standard Reference Material Stainless Steel is in the form of disk measuring 31 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thickness, and it is providedsupplied in an annealed condition. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1172_cert
SRM 1172_SDS
アプリケーション
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in optical emission and X-ray spectrometric analysis methods.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Nickel (Ni), Copper (Cu), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Niobium (Nb), Tantalum (Ta), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1172:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)