Merck
N250
汎用粘度標準、UKAS ISO/IEC17025およびISOガイド17034認証済み
viscosity 486.7 mPa.s (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
486.7 mPa.s(25 °C)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
426.2 - 494.6 °F
引火点(℃)
219 - 257 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
N250-500ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Marc A J Morgan et al.
Genes & development, 31(19), 2003-2014 (2017-11-02)
Histone H3 Lys4 (H3K4) methylation is a chromatin feature enriched at gene