¥148,404
おすすめの製品
製品名
Kidney PTEC OCT2 KO Cells,
由来生物
human female kidney (proximal convoluted tubule epithelial cells)
詳細
1 vial
フォーム
liquid
OMIMアクセッション番号
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... SLC22A2(23512)
詳細
アプリケーション
RPTEC SA7K control cells can also be used to measure compound uptake/efflux by transporters using inhibitors. Precision editing in RPTEC SA7K transporter KO cells provides a more predictive platform for compound uptake/efflux by transporters without the need for non-specific inhibitors.
RPTEC SA7K cells have been validated for use on the Mimetas 3-lane OrganoPlate®in both toxicity and barrier integrity assays( Z742750).
RPTEC SA7K cells can also be used on the AIM Biotech 3D cell culture chip in toxicity and permeability assays ( DAX01).
特徴および利点
品質
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MTOX1080-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.