安全性情報
LTN-AHRE-1
LoTox Peanut Flour Protein with Defined Allergen Content (Arachis hypogaea), peanut
pkg of 1 mL, storage temp.:-20°C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥126,000
¥126,000
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥126,000
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
InBio
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Light roasted peanut flour (Runner cultivar)
Formulation: Preservative and carrier-free in sterile, endotoxin-free Phosphate-buffered saline, pH 7.4. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification:
Note:
(1) A LoTox­ product: Endotoxin = 0.03 EU/μg.
(2) Use sterile tips to avoid contamination of product.
(3) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
保管および安定性
Do not allow product to remain at 4°C or room temperature for extended periods of time. Re-freeze unused portion and aliquot into smaller quantities if necessary to avoid freeze/thaw cycles.
アナリシスノート
Ara h 1: 64 kD monomer; Ara h 2: 19-19 kD doublet
Ara h 3: 58 kD non-red; Ara h 6: 14.5 kD; Ara h 8: 17 kD
免責事項
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
LTN-AHRE-1:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)