安全性情報
H1426000
Hydrogenated wool fat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Lanolin, hydrogenated
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,770
¥18,770
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,770
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,770
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydrogenated wool fat
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hydrogenated wool fat EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.9 °F - closed cup
引火点(℃)
160.5 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
H1426000:
H1426000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)