安全性情報
ERMEF672
Gasoil (0.0203% S)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
8 ML
¥55,860
¥55,860
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
8 ML
¥55,860
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,860
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERMEF672
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>132.8 °F
引火点(℃)
> 56 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ERMEF672-8ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)