認証
ERM®
certified by the BSC
組成
dibutyltin (DBT), 1.54 mg/kg ±0.12 mg/kg by
monobutyltin (MBT), 1.50 mg/kg ±0.28 mg/kg by
tributyltin (TBT), 2.2 mg/kg ±0.19 mg/kg by
メーカー/製品名
JRC
Matrix
mussel
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
包装
Glass bottle containing ~14 g of powder
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCE477
ERMCE477
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements / Metallorganics: DBT: Sn(C4H9)2, MBT: Sn(C4H9)3, TBT: Sn(C4H9)3
Matrix Group: Fish and Seafood
Trace Elements / Metallorganics: DBT: Sn(C4H9)2, MBT: Sn(C4H9)3, TBT: Sn(C4H9)3
Matrix Group: Fish and Seafood
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMCE477-14G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)