ERMBD272
1 of 10
Supelco
23701
アクリルアミド
72834
Acrylamide-d3 Standard solution
08267
PHR1022
Butylparaben
Sigma-Aldrich
426466
メチルアミン 溶液
76462
Perchlorate Standard for IC
229202
ジフェニルスズジクロリド
SML2140
TCS 401
00820580
ベルバスコシド
72240
アルミニウムニッケル合金
certified reference material
ERM®
BAM
cleaning productscosmeticsfood and beveragespersonal carepharmaceutical (small molecule)
matrix material
−20°C
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
劇物
ERMBD272-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.