認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
genomic analysis
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Certified for the numbers of specific DNA fragments per plasmid (BCR-ABL b3a2 transcript, BCR transcript and GUSB transcript) and the copy number concentration of the plasmid (ERM-AD 623a, ERM-AD 623b, ERM-AD 623c, ERM-AD 623d, ERM-AD 623e, ERM-AD 623f)
アプリケーション
BCR-ABL pDNA calibrant has been used as a calibration reference material for evaluating the performance of the duplex BCR-ABL1 and ABL1 assay by reverse transcription–quantitative PCR (RT-qPCR).[1]
アナリシスノート
For more information please see:
ERMAD623
ERMAD623
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ERMAD623-6X0.6ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
RT-qPCR and RT-digital PCR: a comparison of different platforms for the evaluation of residual disease in chronic myeloid leukemia
Alikian M, et al.
Clinical Chemistry, 63, 525-531 (2017)