Merck
ERMAD454K
Alanine transaminase
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
フォーマット
neat
保管温度
−70°C
アナリシスノート
For more information please see:
ERMAD454K
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMAD454K-1ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1