Merck
40972
ω-Transaminase, Aspergillus terreus
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.10 U/mg
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
CAS番号:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
Specific activity:
≥0.10 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
form
powder
specific activity
≥0.10 U/mg
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which releases 1 μmol acetophenone per minute at 30°C. (R(−)-α-methyl-benzylamine as substrate).
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
40972-VAR: + 40972-10MG: + 40972-BULK: + 40972-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)