スキップする
E5000000
オイゲノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-メトキシ-4-(2-プロペニル)フェノール, 4-アリル-2-メトキシフェノール, 4-アリルグアイヤコール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥24,300
この商品について
化学式:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
CAS番号:
分子量:
164.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1366759
¥24,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
API family
eugenol
manufacturer/tradename
EDQM
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Eugenol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
79891PHL80715W246700
オイゲノール European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E5000000
オイゲノール
オイゲノール certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
79891
オイゲノール
オイゲノール phyproof® Reference Substance
PHL80715
オイゲノール
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
primary reference standard
grade
FG, Halal, Kosher
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
mp
−12-−10 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オイゲノール
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
255.2 °F - closed cup
flash_point_c
124 °C - closed cup
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)