Merck
D5895
Sigma-Aldrich
p-(p-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H14N3O2Na
CAS番号:
分子量:
291.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
形状
powder
SMILES記法
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(4-6-12)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
InChI Key
OSCKRHPYZNTEIO-CMBBICFISA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5895-VAR:
D5895-10G:
D5895-1G:
D5895-BULK:
D5895-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)