安全性情報
CRMCPGO
Cloud Point Standard
ASTM D 2500; NF EN23015 (-6.6°C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
according to ASTM® 2500
according to EN 23015
according to NF
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cloud Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to ISO 17034 under UKAS accreditation
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRMCPGO-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)