安全性情報
CRM558
Supelco
Diesel - Clay Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品CRM558は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
Certified DRO Concentration (C10 - C28) - 481 mg/Kg
Certified TPH concentration (C6 - C35) - 661 mg/Kg
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
RTC CRM558-100
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
pH
7.81
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
分析物の濃度はロットごとに異なります。すべてのロットにすべての分析物が含まれるわけではありません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM558-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chia-Yi Tseng et al.
Scientific reports, 9(1), 6854-6854 (2019-05-03)
Fine particulate matter 2.5 (PM2.5) induces free radicals and oxidative stress in animals, leading to a range of illnesses. In this study, Ganoderma Microsporum immunomodulatory (GMI) proteins were administered to alleviate PM2.5-induced inflammatory responses in mother rats, and PM2.5-induced inflammatory
Ming-Wei Chao et al.
Environmental toxicology, 32(4), 1412-1425 (2016-08-20)
PM