安全性情報
CRM090
Supelco
Nutrients - Clay Soil
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品CRM090は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
RTC CRM090-100
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM090-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)