安全性情報
CCW4071
Malt Extract Agar Acidified (pH 4.3) in tubes
Medium for detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
別名:
SGQB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 X 20 ML
¥14,100
¥14,100
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
20 X 20 ML
¥14,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.74
¥14,100
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
solid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
組成
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
包装
pack of 20 tubes
保管条件
(Tightly closed)
filling volume
20 mL
チューブ容量
20 mL
yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
molds
yeasts
関連するカテゴリー
詳細
Malt Extract Agar may support the growth of almost all fungi very well, because of its balanced composition, and restrains most of the bacteria due to the strong acidity.
アプリケーション
Malt Extract Agar (Acidified) is suitable for the detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples.
構成
  • 20 tubes per box
  • 17x145 mm glass tubes, ink labeled
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
CCW4071-20X20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)