シェルフライフ
18 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
特徴
ready-to-use
組成
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
包装
box of 10 bottles
保管条件
(Tightly closed)
ボトルの最大容量
250 mL
filling volume
200 mL
色
yellow
pH
3.5±0.2 (25 °C)
4.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
関連するカテゴリー
詳細
Malt Extract Agar supports the growth of almost all fungi very well, because of its balanced composition, and restrains most of the bacteria due to the strong acidity. Re-adjust the pH to 3.5 for more selection against the bacterial growth desired.
アプリケーション
Malt Extract Acid Agar is suitable for the detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples.
構成
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
その他情報
Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
CCW4692-10X200ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)