Merck
C6035
Supelco
カフェイン 溶液
analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
カフェイン溶液は、エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析法と連結させた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-MS-MS)による、水サンプル中のオフロキサシン、ノルフロキサシン、ロキシスロマイシン、エリスロマイシン-H2O、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファメトキサゾール、アモキシシリン、およびクロラムフェニコールなどの選択された抗生剤の測定のための、サロゲートスタンダードとして使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。サポートについては、テクニカルサービスまでご連絡ください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C6035-BULK:
C6035-VAR:
C6035-1ML:4548173191959
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Determination of selected antibiotics in the Victoria Harbour and the Pearl River, South China using high-performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.
Xu W H, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 145(3), 145(3)-145(3) (2007)
Rachel A Newman et al.
Perceptual and motor skills, 116(1), 280-293 (2013-07-09)
Naps are an effective strategy for maintaining alertness and cognitive performance; however, upon abrupt wakening from naps, sleep inertia (temporary performance degradation) may ensue. In the present study, attenuation of post-nap sleep inertia was attempted by administration of caffeine gum.
Biomedicine. Human stem cells from cloning, finally.
Gretchen Vogel
Science (New York, N.Y.), 340(6134), 795-795 (2013-05-21)
Nancy N Maserejian et al.
American journal of epidemiology, 177(12), 1399-1410 (2013-06-01)
Evidence to substantiate recommendations for restriction of caffeinated or acidic beverages as self-management for lower urinary tract symptoms (LUTS) is limited. We examined longitudinal and acute associations between beverage intake and LUTS in the Boston Area Community Health (BACH) cohort
Monica L Bertoia et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(6), 1356-1363 (2013-04-26)
Alcohol and caffeine intakes may play a role in the development of sudden cardiac death (SCD) because of their effects on cholesterol, blood pressure, heart rate variability, and inflammation. Our objective was to examine the association between long-term alcohol and