Merck
41019
Supelco
融点スタンダード235~237°C
analytical standard
別名:
カフェイン, 1,3,7-トリメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4O2
CAS番号:
分子量:
194.19
Beilstein:
17705
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
234-236.5 °C (lit.)
235-237 °C (±0.3°C)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
融点スタンダード235~237°C、カフェインは、熱力学的モードの測定における融点測定装置の校正に有用です。その融点の値は、一次標準品に対して校正したBüchi B-545機器を用いて、平均6~12回の測定によって決定されます。
アプリケーション
カフェイン融点スタンダード235~237°Cは、純粋化学品および医薬品の特性評価に使用されます。
特徴および利点
  • 一次標準品(LGC, London)まで追跡可能な融点校正標準品です
  • グレード:分析用標準品
  • 標準偏差は最高± 0.3°Cです
  • 分析証明書および安全性データシートと共に提供します。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41019-BULK:
41019-5G:
41019-VAR:
41019-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Jonathan M Hodgson et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(5), 943-950 (2013-04-05)
Measures of blood pressure variation have been associated with cardiovascular disease and related outcomes. The regular consumption of black tea can lower blood pressure, but its effects on blood pressure variation have yet to be investigated. We aimed to assess
Louise A Horrigan et al.
Pharmacology & therapeutics, 111(3), 877-892 (2006-03-17)
Caffeine is a member of the methylxanthine family of drugs, and is the most widely consumed behaviourally active substance in the western world. This article is focused on the impact of caffeine on immune function. In this regard, a number
Nicolas Bousette et al.
Journal of cellular physiology, 229(3), 374-383 (2013-09-17)
Calnexin (CNX) is an endoplasmic reticulum (ER) quality control chaperone that has been implicated in ER stress. ER stress is a prominent pathological feature of various pathologic conditions, including cardiovascular diseases. However, the role of CNX and ER stress has
Jiangnan Peng et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(1), 61-76 (2009-12-19)
Structure-activity relationship studies were carried out by chemical modification of manzamine A (1), 8-hydroxymanzamine A (2), manzamine F (14), and ircinal isolated from the sponge Acanthostrongylophora. The derived analogues were evaluated for antimalarial, antimicrobial, and antineuroinflammatory activities. Several modified products
Markus Fehrholz et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(1), L101-L109 (2013-10-29)
Factors positively influencing surfactant homeostasis in general and surfactant protein B (SP-B) expression in particular are considered of clinical importance regarding an improvement of lung function in preterm infants. The objective of this study was to identify effects of physiological