Merck
C2150000
システム適合性用コレカルシフェロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
コレカルシフェロール, (+)-ビタミンD3, カルシオール, 活性化7-デヒドロコレステロール, 活性型7-デヒドロコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
Beilstein:
2339331
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
cholecalciferol
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
83-86 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Cholecalciferol, also referred to as vitamin D3, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. It is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).[1][2]
アプリケーション
Cholecalciferol for system suitability may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by liquid chromatography.[3]
生物化学的/生理学的作用
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。正常細胞およびガン化細胞の両方の増殖および分化を調節します。乳がん、結腸がん、前立腺がん細胞の抗増殖効果および抗転移効果を持っています。腸および骨の活性型ビタミンDは、カルシウムの吸収とホメオスタシスを維持します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2150000-1EA:
C2150000-1G:
C2150000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cholecalciferol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 246(6), 2058-2059 (2013)
Ian R Reid et al.
Lancet (London, England), 383(9912), 146-155 (2013-10-15)
Findings from recent meta-analyses of vitamin D supplementation without co-administration of calcium have not shown fracture prevention, possibly because of insufficient power or inappropriate doses, or because the intervention was not targeted to deficient populations. Despite these data, almost half
Hongliu Ding et al.
Neurology, 81(17), 1531-1537 (2013-09-27)
To conclusively test for a specific association between the biological marker 25-hydroxy-vitamin D3, a transcriptionally active hormone produced in human skin and liver, and the prevalence and severity of Parkinson disease (PD). We used liquid chromatography/tandem mass spectrometry to establish
Bich Tran et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(1), 156-161 (2013-10-11)
Observational data suggested that supplementation with vitamin D could reduce risk of infection, but trial data are inconsistent. We aimed to examine the effect of oral vitamin D supplementation on antibiotic use. We conducted a post hoc analysis of data
Sara S Oberhelman et al.
Mayo Clinic proceedings, 88(12), 1378-1387 (2013-12-03)
To determine whether a single monthly supplement is as effective as a daily maternal supplement in increasing breast milk vitamin D to achieve vitamin D sufficiency in their infants. Forty mothers with exclusively breast-fed infants were randomized to receive oral