Merck
BP586
リトドリン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
N-(p-ヒドロキシフェネチル)-4-ヒドロキシノルエフェドリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥34,000
¥34,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥34,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
323.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ritodrine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.C[C@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChI Key
IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ritodrine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BP586:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)