安全性情報
BM5
Viscosity Bath Media
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 L
¥67,900
¥67,900
出荷予定日2025年5月18日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 L
¥67,900
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,900
出荷予定日2025年5月18日
バルクの問い合わせ
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
WGK
WGK 3
Jan Code
BM5-5L:
BM5-20L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)