Merck
BCR663
Saxitoxin in acetic acid (determination in mussel)
BCR®, certified reference material
別名:
Saxitoxin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Beilstein:
47858
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
製品BCR663は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
認証
BCR®
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[H][C@@]12N=C(N)N[C@]13N(CCC3(O)O)C(N)=N[C@H]2COC(N)=O
InChI
1S/C10H17N7O4/c11-6-15-5-4(3-21-8(13)18)14-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)16-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,14)(H2,13,18)(H3,11,15,16)/t4-,5-,10-/m0/s1
InChI Key
RPQXVSUAYFXFJA-HGRQIUPRSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR663
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR663-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)