BCR633
1 of 10
NIST2387
ピーナッツバター
Supelco
17811-1AMP
脂質標準物質:トリグリセリド混合物
NIST1567B
小麦粉
1787-1AMP
脂質標準物質, モノ-, ジ-, & トリグリセリド Mix
ERMBD512
Dark Chocolate (Cd, Cu, Mn, Ni)
BCR365
PCB standard solution
BCR122
Margarine (vitamins)
ERMBD518
Bran breakfast cereal (dietary fibre)
CRM51998
フェンピロキシメート
NIST2034
Holmium Oxide Solution Wavelength Standard (240 nm to 650 nm)
certified reference material
BCR®
JRC
food and beverages
matrix materialneat
−20°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
BCR633-5G-F: BCR633-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.