Merck
BCR546
ホルムアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
210.15
Beilstein:
750330
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
mp
153-156 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
InChI Key
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
BCR546
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
BCR546-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Teresa M Lamb et al.
PloS one, 6(11), e27149-e27149 (2011-11-17)
MAPK signal transduction pathways are important regulators of stress responses, cellular growth, and differentiation. In Neurospora, the circadian clock controls rhythms in phosphorylation of the p38-like MAPK (OS-2); however, the mechanism for this regulation is not known. We show that
Ikuo Ueta et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 899-905 (2014-09-10)
A novel miniaturized sample extraction capillary was developed to provide a simple and sensitive method for analyzing gaseous formaldehyde (FA) using conventional high-performance liquid chromatography (HPLC). The extraction capillary was prepared by packing silica gel particles in a stainless steel