安全性情報
BCR543
Mussel (dc-saxitoxin)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
製品BCR543は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
Matrix
mussel
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR543
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Saxitoxin dihydrochloride, dc-Saxitoxin dihydrochloride
Matrix Group: Fish and Seafood
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR543-15G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)