認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
145-148 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI Key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
BCR177R
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
435.2 °F
引火点(℃)
224 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR177R-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ