Merck
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(ビオチンアミドヘキサノイルアミド)ペンチルチオウレイジルフルオレセイン
≥90%
別名:
フルオレセインビオチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H50N6O8S2
CAS番号:
分子量:
831.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)