安全性情報
A-2045-040
TOC-Calibration Kit
25 mg TOC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,100
¥64,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
¥64,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
Altus
テクニック
TOC: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination
アプリケーション
This kit is intended to be used for the calibration and validation of analytical instruments during the measurement of total organic carbon (TOC) for drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
スクロース Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
スクロース