Merck
96848
Supelco
クロトン酸メチル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1720292
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.5% water
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.424-1.426
bp
118-120 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
96848-1ML:
96848-BULK:
96848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)