Merck
96174
Millipore
Peptone from pea
suitable for microbiology
別名:
ペプトン 野菜由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
plant
品質水準
形状
powder
組成
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥13%
損失
≤6% loss on drying
pH
6.7-7.7
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペプトン(豆由来)は、野菜由来の原料のみを管理下で酵素的に加水分解することにより作られています。ペプチド混合物や遊離アミノ酸を含み、欧州規則1829/2003と1830/2003に従って「非GMO」であることが保証されています。
工業用の発酵、細胞培養や微生物学的分析用の培地において、生物由来の窒素や成長因子の原料にに用いることをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96174-VAR:
96174-500G:
96174-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Debra Rossouw et al.
Applied and environmental microbiology, 75(20), 6600-6612 (2009-08-25)
Commercial wine yeast strains of the species Saccharomyces cerevisiae have been selected to satisfy many different, and sometimes highly specific, oenological requirements. As a consequence, more than 200 different strains with significantly diverging phenotypic traits are produced globally. This genetic
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.