Merck
18332
Millipore
ペプトン 野菜由来
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
plant
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
不純物
≤15% ash
損失
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, yellow
アプリケーション
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペプトン(野菜)は、肉から得るペプトン(製品番号 70164)の肉を使用しない代替品です。これは、日常的な診断および研究細菌学における培養培地中で様々な微生物を良く成長させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18332-10G-KC-F:
18332-BULK-F:
18332-500G-F-C:
18332-5KG:
18332-VAR-F:
18332-500G-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Debra Rossouw et al.
Applied and environmental microbiology, 75(20), 6600-6612 (2009-08-25)
Commercial wine yeast strains of the species Saccharomyces cerevisiae have been selected to satisfy many different, and sometimes highly specific, oenological requirements. As a consequence, more than 200 different strains with significantly diverging phenotypic traits are produced globally. This genetic
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.