Merck
96153
Supelco
ビス(4-クロロフェニル)スルホン
reference material
別名:
4,4′-ジクロロジフェニルスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClC6H4)2SO2
CAS番号:
分子量:
287.16
Beilstein:
2052955
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI Key
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
96153-VAR:
96153-100MG:
96153-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)