Merck
95611
Supelco
Micro particles based on melamine resin, nile blue-marked
analytical standard, size: 10 μm
別名:
Melamine-formaldehyde resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
particles
濃度
2.5% (solids)
粒径
10 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
蛍光検出
λex 633 nm; λem 672 nm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nile blue-labeled, melamine resin-based microparticles (size: 10 μm) are a particle size standard, ideal to determine the particle size distribution (PSD) of test samples.
アプリケーション
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers with fluorescence detection.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • delivered in 10 mL pack size as a neat sample
アナリシスノート
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95611-BULK-F:
95611-5ML-F:
95611-10ML-F:
95611-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
蛍光標識されたマイクロ粒子は、フローサイトメトリー、共焦点レーザー走査顕微鏡法、および光散乱装置で標準物質として役立ちます。
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..