Merck
94050
Supelco
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
別名:
Melamine-formaldehyde resin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥83,400
¥83,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥83,400
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
particles
濃度
2.5% (solids)
粒径
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
蛍光検出
λex 490 nm; λem 525 nm
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94050-VAR-F:
94050-5ML-F:
94050-BULK-F:
94050-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced DAF in breaking up oil-in-water emulsions
Karhu.M, et al.
Separation and Purification Technology, 122, 231-241 (2014)
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used