Merck
95135
Supelco
cis-11-ヘキサデセナール
analytical standard
別名:
(Z)-11-HDAL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)9CHO
CAS番号:
分子量:
238.41
Beilstein:
1867354
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.454-1.456
n20/D 1.455 (lit.)
密度
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
InChI Key
AMTITFMUKRZZEE-WAYWQWQTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
95135-1ML:
95135-VAR:
95135-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
José G Crespo et al.
Animal behaviour, 98, 79-85 (2014-11-12)
Animal activities, such as foraging and reproduction, are constrained by decisions about how to allocate energy and time efficiently. Overall, male moths invest less in reproduction than females, but they are thought to engage in a scramble competition for access