94348
N-(3-Phenylpropionyl)glycine
analytical standard
別名:
2-[(3-Phenylpropionyl)amino]acetic acid, 3-Phenylpropionyl glycine, N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)glycine, N-(3-Phenylpropanoyl)glycine
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H13NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
YEIQSAXUPKPPBN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94348-10MG:
94348-250MG:
94348-BULK:
94348-VAR:
94348-50MG:
アクティブなフィルタ