グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (AT)
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
強熱残分
≤0.2% (as SO4)
bp
230-235 °C/20 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
109-113 °C
溶解性
chloroform: 0.1 g/mL, clear
SMILES記法
ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Organic Synthesis: Research on the synthesis of 1, 2, 4-triazine derivatives, exploring the condensation reactions of trityl chloride with various compounds (Majid et al., 2020).
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
93000-BULK:
93000-100G:
93000-500G:
93000-VAR:
93000-6X100G:
93000-5KG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Forensic laboratories routinely use STR genotyping for identity testing of biological samples. However, forensic samples often contain low copy numbers of target DNA, making it difficult to obtain complete STR profiles.