Merck
92998
Supelco
Malonyl-L-carnitine hydrochloride
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[(carboxyacetyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO6 · HCl
分子量:
283.71
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC(O)=O.[Cl-]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3