Merck
92529
Supelco
2-(Octylsulfanyl)ethan-1-ol
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-(Octylthio)ethanol, 2-Hydroxyethyl octyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22OS
CAS番号:
分子量:
190.35
Beilstein:
1698968
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22OS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
KXPXKNBDCUOENF-UHFFFAOYSA-N
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.