アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.586-1.588
n20/D 1.587 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.057 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CSc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92358-1ML:
92358-BULK:
92358-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)