Merck
92337
Sigma-Aldrich
ブロモトリメチルシラン
purum, ≥97.0% (AT)
別名:
TMBS, トリメチルシリルブロミド, トリメチルブロモシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥5,670
25 ML
¥8,910
100 ML
¥16,600
¥5,670
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥5,670
25 ML
¥8,910
100 ML
¥16,600
About This Item
化学式:
(CH3)3SiBr
CAS番号:
分子量:
153.09
Beilstein:
1731135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,670
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (AT)
フォーム
liquid
含みます
silver wool as stabilizer
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
79 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモトリメチルシランはCl3とともに、アリルトリメチルシランによるアルコール類の直接アリル化を触媒することに使用されています。
アプリケーション
ブロモトリメチルシランは、ガスクロマトグラフィー法による細胞培養培地中のアルキルリゾリン脂質の測定に対する誘導体化試薬として使用することができます。[1]
その他情報
強力なシリル化剤です。[2][3]エ-テルを切断します。[4]ホスホン酸エステルおよびアルキルリン酸エステルを速やかに切断します。[5]
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92337-BULK:
92337-100ML:4548173358666
92337-25ML:4548173358673
92337-VAR:
92337-5ML:4548173358680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C. Flann et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 6097-6097 (1987)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
J.L. Meek et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2317-2317 (1988)
S. Hanessian et al.
Tetrahedron Letters, 25, 2515-2515 (1984)
Gas chromatographic determination of alkyl lysophospholipids after solid-phase extraction from cell culture media
Coene J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 612(1), 21-26 (1993)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs