Merck
92301
Millipore
Listeria mono Selective Supplement I
suitable for microbiology
別名:
ポリミキシンB 硫酸塩, リステリア菌選択性添加物I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H96N16O13 · 2H2SO4
CAS番号:
分子量:
1385.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
適合性
Listeria spp.
SMILES記法
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Listeria属の分離において、ISO委員会が推奨する選択的サプリメントです。
Chemical structure: peptide
アプリケーション
for the isolation of Listeria species
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ポリミキシンB硫酸塩は、細菌リポポリサッカライド†の脂質A部分と結合し、細菌壁内にヌクレオチドの漏出を可能にするのに十分大きな細孔を誘導することにより細胞膜を破壊します。 これは細胞膜の透過性を破壊します。
抗菌スペクトル:大腸菌(E.coli)を含むほとんどのグラム陰性桿菌††、ならびにほとんどの菌類およびグラム陽性菌に対し殺菌作用を有します。
構成
(バイアル単位。バイアル1本には500 mLの培地の調製に十分な量が含まれています)
硫酸ポリミキシンB 38350 IU
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
92301-1VL-KC:
92301-5VL:
92301-BULK:
92301-1VL-BULK:
92301-VAR:
92301-5VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ana M Sandri et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 68(3), 674-677 (2012-11-28)
To evaluate the pharmacokinetics of polymyxin B in patients on continuous venovenous haemodialysis (CVVHD) after intravenous administration of unadjusted dosage regimens. Two critically ill patients had eight blood samples collected during a 12 h interval on days 8 and 10
Lucía Fernández et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(1), 110-119 (2012-10-17)
Multidrug resistance in Pseudomonas aeruginosa is increasingly becoming a threat for human health. Indeed, some strains are resistant to almost all currently available antibiotics, leaving very limited choices for antimicrobial therapy. In many such cases, polymyxins are the only available
Saurabh Piparsania et al.
The Turkish journal of pediatrics, 54(5), 548-554 (2013-02-23)
Central nervous system infections due to multi- and pan-drug resistant Acinetobacter baumannii are an emerging problem in intensive care patients. A high mortality rate is seen in neonatal and central nervous system infections. Treatment can be prolonged and challenging. Polypeptide
Marco M Domingues et al.
Biopolymers, 98(4), 338-344 (2012-11-30)
Antibiotic resistance is an increasingly severe health problem. Antimicrobial peptides (AMPs) are being developed in order to overcome this problem, due lower bacterial resistance. Polymyxin B is an AMP with bactericidal effect on Gram-negative bacteria due to its high affinity
H Deborah Chen et al.
PLoS genetics, 8(12), e1003060-e1003060 (2013-01-10)
Changes in gene regulatory circuits often give rise to phenotypic differences among closely related organisms. In bacteria, these changes can result from alterations in the ancestral genome and/or be brought about by genes acquired by horizontal transfer. Here, we identify
プロトコル
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.