アッセイ
≥99.0% (GC)
光学活性
[α]/D 6.5±1.5°, c = 2 in acetone
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.469-1.473
密度
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
InChI Key
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
435.2 °F - closed cup
引火点(℃)
224 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
90969-100MG:
90969-BULK:
90969-VAR:
90969-25MG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック